Learn More
ZSET1446, MedChemExpress
Código de producto. 16474358
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16474358 10 mg 10 miligramos
16453046 25 mg 25 miligramos
16451139 1 mg 1 miligramo
16437077 5 mg 5 miligramos
16430687 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16474358 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY11013
MedChemExpress ZSET1446 is a novel cognitive enhancer that significantly improves learning deficits in various types of Alzheimer disease (AD) models.
ZSET1446 is a novel cognitive enhancer that significantly improves learning deficits in various types of Alzheimer disease (AD) models.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ZSET1446
CAS 887603-94-3
Color Earth Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H12N2O
Cantidad 10 mg
Sinónimo ST-101
Información de solubilidad DMSO : ≥ 34 mg/mL (143.90 mM)
SMILES O=C1N=C2C=CC=CN2C13CC4=C(C=CC=C4)C3
Peso molecular (g/mol) 236.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.27
Porcentaje de pureza 98.07%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration