Learn More
Zoxazolamine, MedChemExpress
Código de producto. 16404587
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16404587 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16404587 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1307
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Zoxazolamine is widely used for a pharmacologic test that serves as a convenient indicator of changes in cytochrome P-450 activity in rodents.
Zoxazolamine is widely used for a pharmacologic test that serves as a convenient indicator of changes in cytochrome P-450 activity in rodents.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zoxazolamine
CAS 61-80-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H5ClN2O
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (593.19 mM)
SMILES NC1=NC2=CC(Cl)=CC=C2O1
Peso molecular (g/mol) 168.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.58
Porcentaje de pureza 98.06%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation