Learn More
Zoxazolamina, LoGiCal
Código de producto. 30461001
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30461001 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461001 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3325.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zoxazolamine
CAS 61-80-3
Nombres de analitos o componentes Zoxazolamine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C7 H5 Cl N2 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-Benzoxazolamine, 5-chloro-, Benzoxazole, 2-amino-5-chloro- (6CI,8CI), 2-Amino-5-chlorobenzoxazole, 5-Chloro-1,3-benzoxazol-2-amine, 5-Chloro-2-aminobenzoxazole, 5-Chlorobenzo[d]oxazol-2-amine, 5-Chlorobenzoxazol-2-amine, 5-Chlorobenzoxazol-2-ylamine, Deflexol, Flexilon, Flexin, McN-485, NSC 24995, Zoxamin, Zoxazolamine, Zoxine
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5ClN2O/c8-4-1-2-6-5(3-4)10-7(9)11-6/h1-3H,(H2,9,10)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Nc1oc2ccc(Cl)cc2n1
Nombre IUPAC 5-cloro-1,3-benzoxazol-2-amina
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 168.58
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 168,009 g/mol