Learn More
Zoxamida 100 μg/ml en acetona, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30316025
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30316025 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30316025 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGA09011142AC
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Zoxamide
CAS 156052-68-5
Nombres de analitos o componentes Zoxamide
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C14 H16 Cl3 N O2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C14H16Cl3NO2/c1-4-14(3,12(19)7-15)18-13(20)9-5-10(16)8(2)11(17)6-9/h5-6H,4,7H2,1-3H3,(H,18,20)
SMILES CCC(C)(NC(=O)c1cc(Cl)c(C)c(Cl)c1)C(=O)CCl
Nombre IUPAC 3,5-dicloro-N-(1-cloro-3-metil-2-oxopentan-3-il)-4-metilbenzamida
Solvent or Matrix Acetone
Peso molecular (g/mol) 336.64
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 335.0247 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.