Learn More
Zotepina, TRC
Código de producto. 30135669
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135669 100 mg 100 miligramos
30009363 250 mg 250 miligramos
30006670 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135669 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCZ700900100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26615-21-4
Fórmula molecular C18 H18 Cl N O S
Peso molecular (g/mol) 331.86
Sinónimo 2-[(8-Chlorodibenzo[b,f]thiepin-10-yl)oxy]-N,N-dimethylethanamine, Dibenzo[b,f]thiepin Ethanamine Deriv., Lodopin, Nipolept;
Nombre IUPAC 2-(3-clorobenzo[b][1]benzotiepina-5-il)oxi-N,N-dimetiletanola
SMILES CN(C)CCOC1=Cc2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zotepine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H18ClNOS/c1-20(2)9-10-21-16-11-13-5-3-4-6-17(13)22-18-8-7-14(19)12-15(16)18/h3-8,11-12H,9-10H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.0798