Learn More
Zotepina S-óxido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Zotepine S-Oxide |
| CAS | 78105-23-4 |
| Fórmula molecular | C18H18ClNO2S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2-[(8-Chloro-5-oxidodibenzo[b,f]thiepin-10-yl)oxy]-N,N-dimethylethanamine, 2-[(8-Chlorodibenzo[b,f]thiepin-10-yl)oxy]-N,N-dimethylethanamine S-Oxide, Dibenzo[b,f]thiepin Ethanamine derivative |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H18ClNO2S/c1-20(2)9-10-22-16-11-13-5-3-4-6-17(13)23(21)18-8-7-14(19)12-15(16)18/h3-8,11-12H,9-10H2,1-2H3 |
| SMILES | ClC1=CC2=C(C=C1)S(C3=C(C=CC=C3)C=C2OCCN(C)C)=O |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-11-(2-(dimetilamino)etoxi)dibenzo[b,f]tiepina 5-óxido |
| Peso molecular (g/mol) | 347.86 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 347.07 |