Learn More
Zotepina N,S-dióxido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Zotepine N,S-Dioxide |
| CAS | 1514918-29-6 |
| Fórmula molecular | C18 H18 Cl N O3 S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-Chloro-11-[2-(dimethyloxidoamino)ethoxy]dibenzo[b,f]thiepin 5-Oxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H18ClNO3S/c1-20(2,21)9-10-23-16-11-13-5-3-4-6-17(13)24(22)18-8-7-14(19)12-15(16)18/h3-8,11-12H,9-10H2,1-2H3 |
| SMILES | CN(=O)(C)CCOC1=Cc2ccccc2S(=O)c3ccc(Cl)cc13 |
| Nombre IUPAC | Óxido de 2-(3-cloro-11-oxobenzo[b][1]benzotiepin-5-il)oxi-N,N-dimetiletanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 363.858 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 363.07 |