Learn More
N-óxido de zotepina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Zotepine N-Oxide |
| CAS | 63720-83-2 |
| Fórmula molecular | C18 H18 Cl N O2 S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 2-[(8-Chlorodibenzo[b,f]thiepin-10-yl)oxy]-N,N-dimethylethanamine N-Oxide, Dibenzo[b,f]thiepin Ethanamine derivative |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H18ClNO2S/c1-20(2,21)9-10-22-16-11-13-5-3-4-6-17(13)23-18-8-7-14(19)12-15(16)18/h3-8,11-12H,9-10H2,1-2H3 |
| SMILES | CN(=O)(C)CCOC1=Cc2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13 |
| Nombre IUPAC | Óxido de 2-(3-clorobenzo[b][1]benzotiepin-5-il)oxi-N,N-dimetiletanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 347.859 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 347.075 |