Learn More
Zotarolimus, MedChemExpress
Descripción
Zotarolimus (ABT-578) is a derivative of rapamycin (HY-10219), with anti-proliferative activity. Zotarolimus is an immunosuppressant. Zotarolimus is developed specifically for local delivery from stents for the prevention of coronary artery restenosis.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Zotarolimus |
| Forma física | Solid |
| CAS | 221877-54-9 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 5 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C52H79N5O12 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Sinónimo | ABT-578 A 179578 |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (103.50 mM; Need ultrasonic) |
| Mostrar más |