Learn More
Tricloruro de Zosuquidar, TRC
Código de producto. 30452099
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30452099 10 mg -
30452111 25 mg 25 miligramos
30456972 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30452099 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCZ70087010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 167465-36-3
Fórmula molecular C32 H31 F2 N3 O2 . 3 Cl H
Peso molecular (g/mol) 636.99
Sinónimo (αR)-4-[(1aα,6α,10bα)-1,1-Difluoro-1,1a,6,10b-tetrahydrodibenzo[a,e]cyclopropa[c]cyclohepten-6-yl]-α-[(5-quinolinyloxy)methyl]-1-piperazineethanol Hydrochloride, Zosuquidar Hydrochloride, LY 335979, RS 33295-198
SMILES Cl.Cl.Cl.O[C@@H](COc1cccc2ncccc12)CN3CCN(CC3)[C@H]4c5ccccc5[C@H]6[C@@H](c7ccccc47)C6(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zosuquidar trihydrochloride
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C32H31F2N3O2.3ClH/c33-32(34)29-22-7-1-3-9-24(22)31(25-10-4-2-8-23(25)30(29)32)37-17-15-36(16-18-37)19-21(38)20-39-28-13-5-12-27-26(28)11-6-14-35-27;;;/h1-14,21,29-31,38H,15-20H2;3*1H/t21-,29-,30+,31-;;;/m1.../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 635.1685