Learn More
Zosuquidar trihydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16458078
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16458078 10 mg 10 miligramos
16457846 100 mg 100 miligramos
16433997 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16458078 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY50671
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
MedChemExpress Zosuquidar (RS 33295-198) trihydrochloride is an inhibitor of P-glycoprotein with a Ki value of 59 nM.
Zosuquidar (RS 33295-198) trihydrochloride is an inhibitor of P-glycoprotein with a Ki value of 59 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zosuquidar trihydrochloride
CAS 167465-36-3
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C32H34Cl3F2N3O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo RS 33295-198 trihydrochloride LY-335979 trihydrochloride
Información de solubilidad H2O : 5 mg/mL (7.85 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (1.57 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1([C@H]2[C@@H]1C3=C([C@@H](C4=CC=CC=C42)N5CCN(CC5)C[C@H](COC6=C7C=CC=NC7=CC=C6)O)C=CC=C3)F.Cl.Cl.Cl
Peso molecular (g/mol) 636.99
Formula Weight (peso de la fórmula) 636.99
Porcentaje de pureza 98.73%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death