Learn More
Zosuquidar, MedChemExpress
Código de producto. 16406408
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16406408 10 mg 10 miligramos
16482507 50 mg 50 miligramos
16426696 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16406408 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15255
MedChemExpress Zosuquidar (LY335979) is an inhibitor of P-glycoprotein with a Ki value of 59 nM.
Zosuquidar (LY335979) is an inhibitor of P-glycoprotein with a Ki value of 59 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zosuquidar
CAS 167354-41-8
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C32H31F2N3O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo RS 33295-198 LY-335979
Información de solubilidad DMSO : 8.33 mg/mL (15.79 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1([C@H]2[C@@H]1C3=C([C@@H](C4=CC=CC=C42)N5CCN(CC5)C[C@H](COC6=C7C=CC=NC7=CC=C6)O)C=CC=C3)F
Peso molecular (g/mol) 527.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 527.6
Porcentaje de pureza 98.33%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death