Learn More
Clorhidrato de Zorrubicina, TRC
Código de producto. 30011206
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30011206 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30011206 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCZ70055010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zorubicin Hydrochloride
CAS 36508-71-1
Fórmula molecular C34 H35 N3 O10 . Cl H
Cantidad 10 mg
Sinónimo Benzoic acid, 2-[1-[(2S,4S)-4-[(3-amino-2,3,6-trideoxy-α-L-lyxo-hexopyranosyl)oxy]-1,2,3,4,6,11-hexahydro-2,5,12-trihydroxy-7-methoxy-6,11-dioxo-2-naphthacenyl]ethylidene]hydrazide, hydrochloride (1:1), Benzoic acid, [1-[(2S,4S)-4-[(3-amino-2,3,6-trideoxy-α-L-lyxo-hexopyranosyl)oxy]-1,2,3,4,6,11-hexahydro-2,5,12-trihydroxy-7-methoxy-6,11-dioxo-2-naphthacenyl]ethylidene]hydrazide, monohydrochloride (9CI), Benzoic acid, [1-[4-[(3-amino-2,3,6-trideoxy-α-L-lyxo-hexopyranosyl)oxy]-1,2,3,4,6,11-hexahydro-2,5,12-trihydroxy-7-methoxy-6,11-dioxo-2-naphthacenyl]ethylidene]hydrazide, monohydrochloride, (2S-cis)-, NSC 164011, RP 22050 hydrochloride, Rubidazone hydrochloride, Zorubicin hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C34H35N3O10.ClH/c1-15-28(38)20(35)12-23(46-15)47-22-14-34(44,16(2)36-37-33(43)17-8-5-4-6-9-17)13-19-25(22)32(42)27-26(30(19)40)29(39)18-10-7-11-21(45-3)24(18)31(27)41;/h4-11,15,20,22-23,28,38,40,42,44H,12-14,35H2,1-3H3,(H,37,43);1H/t15-,20-,22-,23-,28+,34-;/m0./s1
SMILES Cl.COc1cccc2C(=O)c3c(O)c4C[C@](O)(C[C@H](O[C@H]5C[C@H](N)[C@H](O)[C@H](C)O5)c4c(O)c3C(=O)c12)C(=NNC(=O)c6ccccc6)C
Nombre IUPAC N-[1-[(2S,4S)-4-[(2R,4S,5S,6S)-4-amino-5-hidroxi-6-metilox-2-il]oxi-2,5,12-trihidroxi-7-metaxi-6,11-dióxo-3,4-dihidro-1H-tetraceno-2-il]etilideamino]benzamida; Cloruro
Peso molecular (g/mol) 682.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 681.2089