Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Zopiclona |
| CAS | 43200-80-2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Solubilidad | Soluble en acetona, cloroformo, DMSO |
| Índice Merck | 10245 |
| Punto de fusión | 173°C a 175°C |
| Fórmula molecular | C17 H17 Cl N6 O3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 388,81 |
| Forma física | Polvo |
| Color | De blanco a amarillo claro |