Learn More
Óxido de zopiclona 1,0 mg/ml en dimetilsulfóxido, LoGiCal
Código de producto. 30461701
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30461701 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30461701 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0149.0129
LoGiCal ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
Óxido de zopiclona 1,0 mg/ml en dimetilsulfóxido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zopiclone-N-oxide
CAS 43200-96-0
Nombres de analitos o componentes Zopiclone-N-oxide
Condiciones de envío Ice Pack (-20°C)
Fórmula molecular C17 H17 Cl N6 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Zopiclone Imp. A (EP), Eszopiclone USP Related Compound A, Eszopiclone USP RC A, (5 RS)-6-(5-Chloropyridin-2-yl)-7-oxo-6,7-dihydro-5 H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-yl 4-Methylpiperazine-1-carboxylate 4-Oxide, Zopiclone Oxide, Eszopiclone Related Compound A, Zopiclone Impurity A
Fórmula InChI InChI=1 S/C17H17ClN6O4/c1-24(27)8-6-22(7-9-24)17(26)28-16-14-13(19-4-5-20-14)15(25)23(16)12-3-2-11(18)10-21-12/h2-5,10,16 H,6-9H2,1H3
SMILES C[N+]1([O-])CCN(CC1)C(=O)OC2N(C(=O)c3nccnc23)c4ccc(Cl)cn4
Nombre IUPAC [6-(5-cloropiridin-2-il)-5-oxo-7 H-pirrolo[3,4-b]pirazin-7-il] 4-metil-4-oxidopiperazin-4-io-1-carboxilato
Solvent or Matrix Dimethyl Sulfoxide
Industry Type Food Analysis
Peso molecular (g/mol) 404.81
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.1 g/mol