Learn More
Zopiclona N-óxido, TRC
Código de producto. 30012008
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012008 5 mg 5 miligramos
30008557 50 mg 50 miligramos
30008282 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012008 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCZ7005105MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 43200-96-0
Fórmula molecular C17 H17 Cl N6 O4
Peso molecular (g/mol) 404.81
Sinónimo 1-Piperazinecarboxylic acid, 4-methyl-, 6-(5-chloro-2-pyridinyl)-6,7-dihydro-7-oxo-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-yl ester, 4-oxide, 5H-Pyrrolo[3,4-b]pyrazine, 1-piperazinecarboxylic acid deriv., RP 29753, Zopiclone N-oxide, (5RS)-6-(5-Chloropyridin-2-yl)-7-oxo-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-yl 4-methylpiperazine-1-carboxylate 4-oxide, Zopiclone oxide, Zopiclone Imp. A (EP)
Nombre IUPAC [6-(5-cloropiridina-2-il)-5-oxo-7H-pirrolito[3,4-b]pirazina-7-il] 4-metil-4-oxidopiperazina-4-ium-1-carboxilato
SMILES C[N+]1([O-])CCN(CC1)C(=O)OC2N(C(=O)c3nccnc23)c4ccc(Cl)cn4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zopiclone-N-oxide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H17ClN6O4/c1-24(27)8-6-22(7-9-24)17(26)28-16-14-13(19-4-5-20-14)15(25)23(16)12-3-2-11(18)10-21-12/h2-5,10,16H,6-9H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.1
Porcentaje de pureza >95%