Learn More
Zopiclona, Mikromol™
Código de producto. 17932056
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
17932056 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17932056 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0149.000250
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Zopiclona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zopiclone
CAS 43200-80-2
Nombres de analitos o componentes Zopiclone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H17 Cl N6 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Zopiclone
Fórmula InChI InChI=1S/C17H17ClN6O3/c1-22-6-8-23(9-7-22)17(26)27-16-14-13(19-4-5-20-14)15(25)24(16)12-3-2-11(18)10-21-12/h2-5,10,16H,6-9H2,1H3
SMILES CN1CCN(CC1)C(=O)OC2N(C(=O)c3nccnc23)c4ccc(Cl)cn4
Nombre IUPAC [6-(5-cloropiridin-2-il)-5-oxo-7H-pirrolo[3,4-b]pirazin-7-il] 4-metilpiperazina-1-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 388.81
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.1051 g/mol