Learn More
Zopiclona, Lipomed
Código de producto. 30457425
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457425 100 mg 100 miligramos
30462277 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30457425 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMZOP921FB100
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Zopiclona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zopiclone
CAS 43200-80-2
Nombres de analitos o componentes Zopiclone
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C17 H17 Cl N6 O3
Sinónimo Zopiclone
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CN1CCN(CC1)C(=O)OC2N(C(=O)c3nccnc23)c4ccc(Cl)cn4
Nombre IUPAC [6-(5-cloropiridin-2-il)-5-oxo-7 H-pirrolo[3,4-b]pirazin-7-il] 4-metilpiperazina-1-carboxilato
Industry Type Sector farmacéutico
Peso molecular (g/mol) 388.81
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 388,1051 g/mol