Learn More
Zopiclona-d8 N-óxido (mezcla de diastereómeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac-Zopiclone piperazine-d8 N-Oxide |
| CAS | 1215741-18-6 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C17 D8 H9 Cl N6 O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1-Piperazine-d8-carboxylic Acid 4-Methyl-4-oxide 6-(5-Chloro-pyridin-2-yl)-7-oxo-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5yl Ester, RP 29753-d8 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H17ClN6O4/c1-24(27)8-6-22(7-9-24)17(26)28-16-14-13(19-4-5-20-14)15(25)23(16)12-3-2-11(18)10-21-12/h2-5,10,16H,6-9H2,1H3/i6D2,7D2,8D2,9D2 |
| SMILES | [2H]C1([2H])N(C(=O)OC2N(C(=O)c3nccnc23)c4ccc(Cl)cn4)C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(=O)(C)C1([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | [6-(5-cloro-2-piridil)-5-oxo-7H-pirrolo[3,4-b]pirazin-7-il] 2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuterio-4-metil-4-oxo-1,4$l^{5}-diazinano-1-carboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 412.86 |
| Mostrar más |