Learn More
Zopiclona, 1 mg/ml en acetonitrilo, Lipomed
Código de producto. 30462877
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30462877 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30462877 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMZOP921FB1LA
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Zopiclona, 1 mg/ml en acetonitrilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zopiclone
CAS 43200-80-2
Nombres de analitos o componentes Zopiclone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H17 Cl N6 O3
Concentración 1 mg/mL
Sinónimo Zopiclone
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CN1CCN(CC1)C(=O)OC2N(C(=O)c3nccnc23)c4ccc(Cl)cn4
Nombre IUPAC [6-(5-cloropiridin-2-il)-5-oxo-7 H-pirrolo[3,4-b]pirazin-7-il] 4-metilpiperazina-1-carboxilato
Solvent or Matrix Acetonitrile
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 388.81
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.1051 g/mol