Learn More
Invitrogen™ Minicelda ZOOM™ IPGRunner™
Código de producto. 10493642
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 sistema
Tamaño de la unidad:
1 set
10493642 1 sistema 1 set
1 options
Código de producto. 10493642 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor ZM0001
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Tapa y núcleo de tampón ZOOM IPGRunner, cuña de tensión de gel, barrera de tampón y la cámara de minicelda
Electroforesis 2D en formato de minigel sin aceite y sin complicaciones
El sistema ZOOM IPGRunner consta de tres componentes principales. La minicelda ZOOM IPGRunner incluye un núcleo de electroforesis de alto voltaje y un conjunto de tapa que se ajusta a una cámara de miniceldas idéntica a la minicelda XCell SureLock™. La minicelda contiene dos casetes ZOOM IPGRunner. Los casetes ZOOM IPGRunner (disponibles por separado) se suministran autónomos y listos para su uso. Eliminan las capas de aceite para una práctica rehidratación de las muestras y del IEF. Cada casete admite hasta seis tiras ZOOM. Las tiras ZOOM (disponibles por separado) tienen una longitud de 7 cm y contienen una fina capa de gel de poliacrilamida que incluye un gradiente de pH fijo. Cada tira ZOOM está claramente etiquetada con un número de identificación único, un intervalo de pH y marcas de orientación. Las tiras ZOOM se suministran conectadas a una tarjeta de tres pliegues para facilitar el acceso y la extracción.
  • El sistema ZOOM IPGRunner normalmente realiza el isoelectroenfoque (IEF) de separación de la primera dimensión en menos de tres horas.
  • El diseño de minigel del sistema es fácil de manejar, elimina las capas depositadas de aceite mineral y permite el procesamiento de hasta 12 muestras a la vez para un uso de alto rendimiento.
Procedimiento de configuración rápido y sencillo
  • Cargue muestras y configure el sistema ZOOM IPGRunner para IEF fácilmente.
  • Una vez finalizado el IEF, la minicelda ZOOM IPGRunner se puede utilizar con los geles ZOOM™ NuPAGE™ y Novex™ para realizar el análisis SDS-PAGE en 40 minutos.
Electroforesis en gel 2D, isoelectroenfoque, electroforesis en gel de proteínas, fraccionamiento de muestras de proteínas, preparación de muestras de proteínas y purificación de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento La minicelda ZOOM IPGRunner incluye la tapa y el núcleo de tampón ZOOM IPGRunner, la cuña de tensión de gel, la barrera de tampón y la cámara de minicelda.
Para utilizar con (equipo) Mini XCell SureLock™, Mini ZOOM™ IPGRunner™
Gel Compatibility Tiras IPG ZOOM™
Tamaño de gel Tiras de 7 cm
Línea de productos IPGRunner, ZOOM
Cantidad 1 sistema