Learn More
Invitrogen™ ZOOM™ IPGRunner™ Cassettes and Trays
Description
Includes
Caja de 10 casetes y un paquete de 10 bandejas
Las bandejas de equilibrado ZOOM están diseñadas para utilizarse con los casetes ZOOM IPGRunner para realizar el equilibrado de las tiras ZOOM después del isoelectroenfoque de primera dimensión y antes del proceso SDS-PAGE de segunda dimensión (2D).
- Simplifique el proceso de equilibrado e incubación en electroforesis 2D
- Ahorro de tiempo y mano de obra
- Equilibrado óptimo de las muestras
- Riesgo mínimo de contaminación de las muestras y daños en las tiras IPG
Electroforesis en gel 2D, isoelectroenfoque, electroforesis en gel de proteínas, fraccionamiento de muestras de proteínas, preparación de muestras de proteínas y purificación de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Spécification
Spécification
| Contenido y almacenamiento | Las bandejas de equilibrio ZOOM™ se suministran en un paquete de 10. El kit combinado de casetes ZOOM™ y bandejas de equilibrio ZOOM™ incluye una caja de 10 casetes y un paquete de 10 bandejas. Almacenar a temperatura ambiente. Se garantiza la estabilidad durante un año si se almacena correctamente. |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema ZOOM™ IPGRunner™ |
| Línea de productos | IPGRunner, ZOOM |
| Cantidad | 10 trays, 10 cassette(s) |