Learn More
Invitrogen™ ZOOM™ IPGRunner™ Cassette
Descripción
Includes
Mechas para electrodos y cinta de sellado.
El casete ZOOM IPGRunner proporciona una forma cómoda de rehidratar tiras ZOOM de 7,0 cm y realizar un isoelectroenfoque de hasta seis tiras ZOOM de 7,0 cm (tiras IPG) sin necesidad de unidades independientes para la rehidratación y el isoelectroenfoque.
Electroforesis en gel 2D, isoelectroenfoque, electroforesis en gel de proteínas, fraccionamiento de muestras de proteínas, preparación de muestras de proteínas y purificación de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | • Casetes Zoom IPGRunner (10) • Cinta de sellado (22) • Mechas para electrodos (22) |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema ZOOM™ IPGRunner™ |
| Línea de productos | IPGRunner, ZOOM |
| Cantidad | 10 cassette(s) |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |