Learn More
ZOOM™ Fuente de alimentación dual (220-240 VCA 47-60 Hz) œ
Product Code. 10557203
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
1 unidad
missing translation for 'unitSize':
cada uno
Product Code. Cantidad missing translation for 'unitSize'
10557203 1 unidad cada uno
1 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10557203 missing translation for 'mfr' Invitrogen missing translation for 'supplierNo' ZP10002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5510.00€
    4242.70€ / paquete de 1
    Ahorro 1267.30€
    23% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
ZOOM™ Fuente de alimentación dual (220-240 VCA 47-60 Hz) œ
El ZOOM™ Dual Power es una fuente de alimentación programable controlada por microprocesador capaz de ejecutar aplicaciones de alto voltaje y baja corriente y de alta corriente y bajo voltaje simultáneamente. La sección de alta tensión-baja corriente es ideal para fraccionamiento de muestras, tiras IPG, IEF y aplicaciones de secuenciación de ADN. La sección de alta corriente-baja tensión es para SDS-PAGE, PAGE nativo, SDS-PAGE de segunda dimensión, electroforesis de ADN-ARN y aplicaciones de transferencia. Cuatro conjuntos de conectores de tomas de salida en cada lado de la unidad permiten el funcionamiento simultáneo de varios aparatos, lo que ofrece una mayor eficiencia del flujo de trabajo y un mayor rendimiento de la muestra. Algunas de las características importantes de la ZOOM™ La unidad de potencia dual incluye:
  • Los lados de alta tensión-baja corriente y baja tensión-alta corriente se pueden utilizar de forma independiente y simultánea.
  • Múltiples tomas de salida permiten el funcionamiento simultáneo de hasta cuatro aparatos de electroforesis en cada lado de la unidad.
  • La memoria almacena hasta 30 programas (15 programas por lado) de hasta seis pasos por programa. Funciones de paso y rampa para cambios diferenciados y graduales de parámetros eléctricos.
  • El sistema de alarma de detección de falta de carga se puede desactivar para alimentar aplicaciones de alto voltaje que requieren una corriente muy baja.
    Especificaciones de la ZOOM™ Doble poder
    Rango de salida de alto voltaje y baja corriente
    Voltaje: 1 –3500 V; ajustable en
    pasos de –1 V Corriente: 0,01 10
    ,0 mA, ajustable en incrementos de 0,01 mA Potencia: 0,1 –
    35 W en
    pasos
    de 0,1 W. Bajo voltaje, alta corriente. rango de salida Voltaje: 1 250 –V; ajustable en pasos de 1 V
    Corriente: 1 800 –mA, ajustable en incrementos de 1 mA
    Potencia: 1 200 –W en pasos de 1 W Tomas
    de corriente 4 pares de terminales Programas almacenados 15 programas, hasta 6 pasos cada uno Límites de duración Tiempo: 1 a 9999 min en pasos de 1 min
    Voltaje Horas
    :
    1 a 65000 V-hr en pasos de 1 V-hr Modos
    de operación Voltaje
    constante, corriente constante, potencia constante Protección
    del circuito
    Circuito abierto; Cortocircuito; Protección térmica Sobretensión, Sobrecorriente, Sobrepotencia Seguridad Detección sin
    carga Habilitar-Deshabilitar Control de memoria de tierra flotante aislada No volátil, hasta 24 horas. Métodos personalizados almacenados en RAM Pantalla
    LCD, área de visualización 111,7 x 86 mm Temperatura ambiente 4-40 C Dimensiones 23,5 cm (ancho) x 34,5 cm (alto) x 31 cm (profundidad) (37 cm (profundidad) con cable de alimentación conectado Peso 12 kg (26,5 lbs) Solicitudes para la Aplicaciones sugeridas de alta tensión y baja corriente de doble potencia
  • Electroenfoque en geles en tubo
  • Electroenfoque en tiras IPG
  • Enfoque isoeléctrico en fase de solución
    Aparato de electroforesis:
  • ZOOM™ IPGRunner™ sistema
  • ZOOM™ Fraccionadores IEF
    Aplicaciones sugeridas de bajo voltaje y
    alta corriente
  • Aplicaciones de transferencia
  • Electroforesis de ADN y ARN
  • SDS-PÁGINA
  • Aparato de electroforesis
    PAGE nativo:
  • XCellSureLock™ Mini-célula
  • XCell4SureLock™ Celda Midi
  • XCell6™ Unidad Multigel
  • XCell II™ Módulo Blot
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifications
    Certificaciones/conformidad CE, CSA
    Descripción Fuente de alimentación ZOOM™ Dual Power, de 220 a 240 V, de 47 a 60 Hz, área de visualización de la pantalla LCD de 111,7 x 86 mm, para su uso con la unidad ZOOM™ Dual Power, utilizada para ensayos y análisis de proteínas, electroforesis en gel de proteínas
    Para utilizar con (equipo) Zoom de doble potencia
    Temporizador De 1 a 9.999 min
    Tipo Fuente de alimentación ZOOM™ Dual Power
    Pantalla LCD
    Número de tomas 4 juegos
    Cantidad 1 unidad
    Temperatura de funcionamiento (imperial) 39,2° hasta 104°F
    Temperatura de funcionamiento (métrico) 4°C a 40°C
    Garantía 1 año
    Anchura (imperial) 9,25 in
    Anchura (métrico) 23,5 cm
    Altura (imperial) 13,5 in
    Altura (métrico) 34,5 cm
    Peso (imperial) 26,5 lb
    Peso (métrico) 12 kg
    Requisitos eléctricos De 220 a 240 V, 47 a 60 Hz
    Tensión Entrada: De 220 a 240 V, salida: 1 a 3500/1 a 250 V
    Vataje 420 w
    Amperaje 4 A
    Frecuencia 47 a 60 Hz