Learn More
Zonisamida, TRC
Código de producto. 30006682
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006682 50 mg 50 miligramos
30008867 10 mg 10 miligramos
30010807 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006682 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCZ70000050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68291-97-4
Fórmula molecular C8 H8 N2 O3 S
Peso molecular (g/mol) 212.23
Sinónimo Zonisamide, 1,2-Benzisoxazole-3-methanesulfonamide, (1,2-Benzisoxazol-3-yl)methanesulfonamide, 3-(Sulfamoylmethyl)-1,2-benzisoxazole, AD 810, AD 810 (sulfonamide), Aleviatin, CI 912, Exceglan, Excegram, Excegran, PD 110843, Zonegran
Nombre IUPAC 1,2-benzoxazol-3-ilmetanosulfonamida
SMILES NS(=O)(=O)Cc1noc2ccccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zonisamide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8N2O3S/c9-14(11,12)5-7-6-3-1-2-4-8(6)13-10-7/h1-4H,5H2,(H2,9,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.0256
Porcentaje de pureza >95%