Learn More
Zonisamida, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16504464 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16504464 1 g 1 g
16514464 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16504464 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 465040010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 68291-97-4 | C8H8N2O3S | 212.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68291-97-4
Fórmula molecular C8H8N2O3S
Peso molecular (g/mol) 212.22
Número MDL MFCD00865316
Clave InChI UBQNRHZMVUUOMG-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC (1,2-benzoxazol-3-yl)methanesulfonamide
SMILES NS(=O)(=O)CC1=NOC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zonisamide
Punto de fusión 165.0°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: sparingly soluble in chloroform, n-hexane, soluble in methanol, ethanol, ethyl acetate and, acetic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.22