Learn More
Zonisamida N,N-Dimetilformimidamida, TRC
Código de producto. 30009486
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30009486 100 mg 100 miligramos
30008827 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009486 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCZ700015100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1217201-89-2
Fórmula molecular C11 H13 N3 O3 S
Peso molecular (g/mol) 267.3
Sinónimo N'-(Benzisoxazol-3-ylmethylsulfonyl)-N,N-dimethylformimidamide, Zonisamide N,N-Dimethylformimidamide
Nombre IUPAC N'-(1,2-benzoxazol-3-ilmetilsulfonil)-N,N-dimetilmetanimidamida
SMILES CN(C)C=NS(=O)(=O)Cc1noc2ccccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N'-(Benzisoxazol-3-ylmethylsulfonyl)-N,N-dimethylformimidamide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H13N3O3S/c1-14(2)8-12-18(15,16)7-10-9-5-3-4-6-11(9)17-13-10/h3-6,8H,7H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.0678