Learn More
Zonisamida, Mikromol™
Código de producto. 17980456
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17980456 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17980456 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1379.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Zonisamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zonisamide
CAS 68291-97-4
Nombres de analitos o componentes Zonisamide
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C8 H8 N2 O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Zonisamide, 1,2-Benzisoxazole-3-methanesulfonamide, (1,2-Benzisoxazol-3-yl)methanesulfonamide, 3-(Sulfamoylmethyl)-1,2-benzisoxazole, AD 810, AD 810 (sulfonamide), Aleviatin, CI 912, Exceglan, Excegram, Excegran, PD 110843, Zonegran
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8N2O3S/c9-14(11,12)5-7-6-3-1-2-4-8(6)13-10-7/h1-4H,5H2,(H2,9,11,12)
SMILES NS(=O)(=O)Cc1noc2ccccc12
Nombre IUPAC 1,2-benzoxazol-3-ilmetanosulfonamida
Peso molecular (g/mol) 212.23
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 212,0256 g/mol