Learn More
Zonisamide, MedChemExpress
Código de producto. 16411386
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
200 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16411386 200 mg 200 miligramos
16402036 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16411386 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0124
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
MedChemExpress Zonisamide (AD 810) is an inhibitor of zinc enzyme carbonic anhydrase (CA), with Kis of 35.2 nM and 20.6 nM for human mitochondrial isozyme hCA II and hCA V, respectively. Zonisamide has antiepileptic activity. Zonisamide can be used for the rsearch for epilepsy, seizures and Parkinson's disease.
Zonisamide (AD 810) is an inhibitor of zinc enzyme carbonic anhydrase (CA), with Kis of 35.2 nM and 20.6 nM for human mitochondrial isozyme hCA II and hCA V, respectively. Zonisamide has antiepileptic activity. Zonisamide can be used for the rsearch for epilepsy, seizures and Parkinson's disease.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zonisamide
CAS 68291-97-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H8N2O3S
Cantidad 200 mg
Sinónimo AD 810 CI 912
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (1177.97 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (3.16 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(CC1=NOC2=C1C=CC=C2)(N)=O
Peso molecular (g/mol) 212.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.23
Porcentaje de pureza 99.85%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration