Learn More
Zonisamida, LoGiCal
Código de producto. 30462931
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30462931 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462931 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1379.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zonisamide
CAS 68291-97-4
Nombres de analitos o componentes Zonisamide
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C8 H8 N2 O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Zonisamide, 1,2-Benzisoxazole-3-methanesulfonamide, (1,2-Benzisoxazol-3-yl)methanesulfonamide, 3-(Sulfamoylmethyl)-1,2-benzisoxazole, AD 810, AD 810 (sulfonamide), Aleviatin, CI 912, Exceglan, Excegram, Excegran, PD 110843, Zonegran
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8N2O3S/c9-14(11,12)5-7-6-3-1-2-4-8(6)13-10-7/h1-4H,5H2,(H2,9,11,12)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES NS(=O)(=O)Cc1noc2ccccc12
Nombre IUPAC 1,2-benzoxazol-3-ilmetanosulfonamida
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 212.23
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 212,0256 g/mol