Learn More
Zonisamida-d4, TRC
Código de producto. 30454139
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30454139 0.5 mg 0.50 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30454139 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCZ7000020.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zonisamide-D4
CAS 1020720-04-0
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C8 2H4 H4 N2 O3 S
Cantidad 0.5 mg
Sinónimo Zonisamide-D4
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8N2O3S/c9-14(11,12)5-7-6-3-1-2-4-8(6)13-10-7/h1-4H,5H2,(H2,9,11,12)/i1D,2D,3D,4D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(CS(=O)(=O)N)noc2c1[2H]
Nombre IUPAC (4,5,6,7-tetradeuterio-1,2-benzoxazol-3-il)metanosulfonamida
Peso molecular (g/mol) 216.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.0507
Porcentaje de pureza >95