Learn More
Zonisamida 1,0 mg/ml en metanol, LoGiCal
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Zonisamide |
| CAS | 68291-97-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Zonisamide |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C8 H8 N2 O3 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Zonisamide, 1,2-Benzisoxazole-3-methanesulfonamide, (1,2-Benzisoxazol-3-yl)methanesulfonamide, 3-(Sulfamoylmethyl)-1,2-benzisoxazole, AD 810, AD 810 (sulfonamide), Aleviatin, CI 912, Exceglan, Excegram, Excegran, PD 110843, Zonegran |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8N2O3S/c9-14(11,12)5-7-6-3-1-2-4-8(6)13-10-7/h1-4H,5H2,(H2,9,11,12) |
| Tipo de solución | Solución única |
| SMILES | NS(=O)(=O)Cc1noc2ccccc12 |
| Mostrar más |