Learn More
Cloruro de Zoniporida, TRC
Código de producto. 30457306
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457306 10 mg -
30449195 100 mg 100 miligramos
30451951 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30457306 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCZ68000010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 241800-97-5
Fórmula molecular C17H16N6O2 • (HCl)
Peso molecular (g/mol) 356.81
Sinónimo N-(Aminoiminomethyl)-5-cyclopropyl-1-(5-quinolinyl)-1H-pyrazole-4-carboxamide Hydrochloride
Nombre IUPAC N-carbamimidilo-5-ciclopropil-1-(quinolina-5-il)-1H-pirazol-4-carboxamida hidrocloruro
SMILES O=C(NC(N)=N)C(C=N1)=C(C2CC2)N1C3=CC=CC4=NC=CC=C43.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zoniporide Hydrochloride
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H16N6O.ClH/c18-17(19)22-16(24)12-9-21-23(15(12)10-6-7-10)14-5-1-4-13-11(14)3-2-8-20-13;/h1-5,8-10H,6-7H2,(H4,18,19,22,24);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 356.12