Learn More
Sal sódica de zomepirac, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Zomepirac Sodium |
| CAS | 64092-48-4 |
| Fórmula molecular | C15 H13 Cl N O3 . Na |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Zomepirac Sodium, 1H-Pyrrole-2-acetic acid','5-(4-chlorobenzoyl)-1,4-dimethyl-','sodium salt (9CI), McN 2783-21-98, Sodium zomepirac, Zomax, Zomepirac sodium, Zomepirac sodium salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H14ClNO3.Na/c1-9-7-12(8-13(18)19)17(2)14(9)15(20)10-3-5-11(16)6-4-10;/h3-7H,8H2,1-2H3,(H,18,19);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].Cc1cc(CC(=O)[O-])n(C)c1C(=O)c2ccc(Cl)cc2 |
| Nombre IUPAC | sodio;2-[5-(4-clorobenzoil)-1,4-dimetilpirrol-2-il]acetato |
| Peso molecular (g/mol) | 313.71 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 313.0482 |