Learn More
Zomepirac sodium salt, MedChemExpress
Código de producto. 16468486
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16468486 100 mg 100 miligramos
16422226 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16468486 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0890
MedChemExpress Zomepirac sodium salt (McN-2783-21-98) is a potent prostaglandin biosynthesis inhibitor. Zomepirac sodium salt is a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID). Zomepirac sodium salt can cause immune-mediated liver injury.
Zomepirac sodium salt (McN-2783-21-98) is a potent prostaglandin biosynthesis inhibitor. Zomepirac sodium salt is a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID). Zomepirac sodium salt can cause immune-mediated liver injury.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zomepirac sodium salt
CAS 64092-48-4
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H13ClNNaO3
Cantidad 100 mg
Sinónimo McN-2783-21-98
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (318.77 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 5 mg/mL (15.94 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O[Na])CC1=CC(C)=C(C(C2=CC=C(Cl)C=C2)=O)N1C
Peso molecular (g/mol) 313.71
Formula Weight (peso de la fórmula) 313.71
Porcentaje de pureza 99.42%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation