Learn More
Zomepirac Acyl-O-Beta-D-glucuronido, TRC
Código de producto. 30450285
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30450285 2.5 mg 2.50 miligramo
30453361 1 mg -
30454203 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30450285 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCZ6750102.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75871-31-7
Fórmula molecular C21H22ClNO9
Peso molecular (g/mol) 467.85
Sinónimo 1-[5-(4-Chlorobenzoyl)-1,4-dimethyl-1H-pyrrole-2-acetate] β-D-Glucopyranuronic Acid, Zomepirac Glucuronide, Zomepirac Acyl-1-O-β-D-glucuronide
SMILES CC1=C(N(C(=C1)CC(=O)O[C@H]2[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O2)C(=O)O)O)O)O)C)C(=O)C3=CC=C(C=C3)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zomepirac Acyl-O-beta-D-glucuronide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H22ClNO9/c1-9-7-12(23(2)14(9)15(25)10-3-5-11(22)6-4-10)8-13(24)31-21-18(28)16(26)17(27)19(32-21)20(29)30/h3-7,16-19,21,26-28H,8H2,1-2H3,(H,29,30)/t16-,17-,18+,19-,21+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 467.0983
Porcentaje de pureza >95%