Learn More
Tartrato de zolpidem 100 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | Zolpidem Tartrate |
| CAS | 99294-93-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Zolpidem Tartrate |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Fórmula molecular | 2 C19 H21 N3 O . C4 H6 O6 |
| Concentración | 100 μg/mL |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Zolpidem Tartrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C19H21N3O.C4H6O6/c2*1-13-5-8-15(9-6-13)19-16(11-18(23)21(3)4)22-12-14(2)7-10-17(22)20-19;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2*5-10,12H,11H2,1-4H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t;;1-,2-/m..1/s1 |
| SMILES | CN(C)C(=O)Cc1c(nc2ccc(C)cn12)c3ccc(C)cc3.CN(C)C(=O)Cc4c(nc5ccc(C)cn45)c6ccc(C)cc6.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?