Learn More
Tartrato de zolpidem 100 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30322725
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30322725 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30322725 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA17976100ME100
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nombre del producto químico o material Zolpidem Tartrate
CAS 99294-93-6
Nombres de analitos o componentes Zolpidem Tartrate
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular 2 C19 H21 N3 O . C4 H6 O6
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Zolpidem Tartrate
Fórmula InChI InChI=1S/2C19H21N3O.C4H6O6/c2*1-13-5-8-15(9-6-13)19-16(11-18(23)21(3)4)22-12-14(2)7-10-17(22)20-19;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2*5-10,12H,11H2,1-4H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t;;1-,2-/m..1/s1
SMILES CN(C)C(=O)Cc1c(nc2ccc(C)cn12)c3ccc(C)cc3.CN(C)C(=O)Cc4c(nc5ccc(C)cn45)c6ccc(C)cc6.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (2R,3R)-2,3-dihidroxibutanodioico; N,N-dimetil-2-[6-metil-2-(4-metilfenil)imidazo[1,2-a]piridin-3-il]acetamida
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 764.87
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 764.3534 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.