Learn More
Ácido Zolpidem Fenil-4-carboxílico, TRC
Código de producto. 30010047
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010047 1 mg 1 miligramo
30005755 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30010047 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCZ6500151MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109461-65-6
Fórmula molecular C19 H19 N3 O3
Peso molecular (g/mol) 337.37
Sinónimo Zolpidem Phenyl-4-carboxylic Acid, Benzoic acid, 4-[3-[2-(dimethylamino)-2-oxoethyl]-6-methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl]-, 4-[3-[2-(Dimethylamino)-2-oxoethyl]-6-methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl]benzoic acid, Imidazo[1,2-a]pyridine, benzoic acid deriv., SL 84.0589, Zolpidem carboxylic acid
Nombre IUPAC 4-[3-[2-(dimetilamino)-2-oxoetilo]-6-metilimidazo[1,2-a]piridina-2-il]ácido benzoico
SMILES CN(C)C(=O)Cc1c(nc2ccc(C)cn12)c3ccc(cc3)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zolpidem Phenyl-4-carboxylic acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H19N3O3/c1-12-4-9-16-20-18(13-5-7-14(8-6-13)19(24)25)15(22(16)11-12)10-17(23)21(2)3/h4-9,11H,10H2,1-3H3,(H,24,25)
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.1426
Porcentaje de pureza >95%