Learn More
Ácido Zolpidem Fenil-4-carboxílico (1 mg/mL en 1:1 acetonitrilo:agua), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Zolpidem Phenyl-4-carboxylic acid |
| CAS | 109461-65-6 |
| Fórmula molecular | C19 H19 N3 O3 |
| Cantidad | 1 x 1 mL |
| Sinónimo | Zolpidem Phenyl-4-carboxylic Acid, Benzoic acid, 4-[3-[2-(dimethylamino)-2-oxoethyl]-6-methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl]-, 4-[3-[2-(Dimethylamino)-2-oxoethyl]-6-methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl]benzoic acid, Imidazo[1,2-a]pyridine, benzoic acid deriv., SL 84.0589, Zolpidem carboxylic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H19N3O3/c1-12-4-9-16-20-18(13-5-7-14(8-6-13)19(24)25)15(22(16)11-12)10-17(23)21(2)3/h4-9,11H,10H2,1-3H3,(H,24,25) |
| SMILES | CN(C)C(=O)Cc1c(nc2ccc(C)cn12)c3ccc(cc3)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | 4-[3-[2-(dimetilamino)-2-oxoetilo]-6-metilimidazo[1,2-a]piridina-2-il]ácido benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 337.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 337.1426 |
| Mostrar más |