Learn More
Ácido fenil-4-carboxílico Zolpidem-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Zolpidem-d6 Phenyl-4-carboxylic Acid |
| CAS | 1189868-12-9 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C19H13D6N3O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H19N3O3/c1-12-4-9-16-20-18(13-5-7-14(8-6-13)19(24)25)15(22(16)11-12)10-17(23)21(2)3/h4-9,11H,10H2,1-3H3,(H,24,25)/i2D3,3D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N(C(=O)Cc1c(nc2ccc(C)cn12)c3ccc(cc3)C(=O)O)C([2H])([2H])[2H] |
| Peso molecular (g/mol) | 343.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 343.1803 |
| Porcentaje de pureza | >95 |