Learn More
Ácido 6-carboxílico zolpidem-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Zolpidem-d6 6-Carboxylic Acid |
| CAS | 1190014-62-0 |
| Fórmula molecular | C19H13D6N3O3 |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H19N3O3/c1-12-4-6-13(7-5-12)18-15(10-17(23)21(2)3)22-11-14(19(24)25)8-9-16(22)20-18/h4-9,11H,10H2,1-3H3,(H,24,25)/i2D3,3D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N(C(=O)Cc1c(nc2ccc(cn12)C(=O)O)c3ccc(C)cc3)C([2H])([2H])[2H] |
| Peso molecular (g/mol) | 343.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 343.1803 |