Learn More
Éster metílico del ácido 6-carboxílico de zolpidem-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Zolpidem-d6 6-Carboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 1215767-20-6 |
| Fórmula molecular | C20H15D6N3O3 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 3-[2-(Dimethylamino)-2-oxoethyl]-2-(4-methylphenyl)-imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic Acid-d6 Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H21N3O3/c1-13-5-7-14(8-6-13)19-16(11-18(24)22(2)3)23-12-15(20(25)26-4)9-10-17(23)21-19/h5-10,12H,11H2,1-4H3/i2D3,3D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N(C(=O)Cc1c(nc2ccc(cn12)C(=O)OC)c3ccc(C)cc3)C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 3-[2-[bis(trideuteriometil)amino]-2-oxoetil]-2-(4-metilfenil)imidazo[1,2-a]piridina-6-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 357.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 357.196 |