Learn More
Zolpidem 6-Ácido Carboxílico, TRC
Código de producto. 30010443
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010443 10 mg 10 miligramos
30003876 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30010443 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCZ65001010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109461-15-6
Fórmula molecular C19 H19 N3 O3
Peso molecular (g/mol) 337.37
Sinónimo Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid, 3-[2-(dimethylamino)-2-oxoethyl]-2-(4-methylphenyl)-, 3-[2-(Dimethylamino)-2-oxoethyl]-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid, SL 84.0853
Nombre IUPAC 3-[2-(dimetilamino)-2-oxoetilo]-2-(4-metilfenil)imidazo[1,2-a]piridina-6-carboxílico ácido
SMILES CN(C)C(=O)Cc1c(nc2ccc(cn12)C(=O)O)c3ccc(C)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zolpidem 6-Carboxylic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H19N3O3/c1-12-4-6-13(7-5-12)18-15(10-17(23)21(2)3)22-11-14(19(24)25)8-9-16(22)20-18/h4-9,11H,10H2,1-3H3,(H,24,25)
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.1426
Porcentaje de pureza >95%