Learn More
Zolpaldehído (6-metil-2-(4-metilfenil)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxaldehído), Mikromol™
Código de producto. 17952216
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17952216 100 mg 100 miligramos
17944176 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17952216 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0333.07
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Zolpaldehído (6-metil-2-(4-metilfenil)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxaldehído)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zolpaldehyde (6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxaldehyde)
CAS 400777-11-9
Nombres de analitos o componentes Zolpaldehyde (6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxaldehyde)
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C16 H14 N2 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Zolpaldehyde, 6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxaldehyde
Fórmula InChI InChI=1S/C16H14N2O/c1-11-3-6-13(7-4-11)16-14(10-19)18-9-12(2)5-8-15(18)17-16/h3-10H,1-2H3
SMILES Cc1ccc(cc1)c2nc3ccc(C)cn3c2C=O
Nombre IUPAC 6-metil-2-(4-metilfenil)imidazo[1,2-a]piridina-3-carbaldehído
Peso molecular (g/mol) 250.3
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.1106 g/mol