Learn More
Zolmitriptán, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Zolmitriptan |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H21N3O2/c1-19(2)6-5-12-9-17-15-4-3-11(8-14(12)15)7-13-10-21-16(20)18-13/h3-4,8-9,13,17H,5-7,10H2,1-2H3,(H,18,20)/t13-/m0/s1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 287.1634 |