Learn More
Zolmitriptán N-óxido, TRC
Código de producto. 30134538
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134538 25 mg 25 miligramos
17912395 5 mg 5 miligramos
17950805 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134538 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCZ63901025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 251451-30-6
Fórmula molecular C16 H21 N3 O3
Peso molecular (g/mol) 303.36
Sinónimo 2-Oxazolidinone, 4-[[3-[2-(dimethyloxidoamino)ethyl]-1H-indol-5-yl]methyl]-, (4S)-, (4S)-4-[[3-[2-(Dimethyloxidoamino)ethyl]-1H-indol-5-yl]methyl]-2-oxazolidinone, Zolmitriptan N-Oxide, Imp. B (EP)
Nombre IUPAC N,N-dimetil-2-[5-[[(4S)-2-oxo-1,3-oxazolidina-4-il]metil]-1H-indol-3-il]óxido de etanol
SMILES C[N+](C)([O-])CCc1c[nH]c2ccc(C[C@H]3COC(=O)N3)cc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zolmitriptan N-Oxide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H21N3O3/c1-19(2,21)6-5-12-9-17-15-4-3-11(8-14(12)15)7-13-10-22-16(20)18-13/h3-4,8-9,13,17H,5-7,10H2,1-2H3,(H,18,20)/t13-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.1583
Porcentaje de pureza >95%