Learn More
N-óxido de zolmitriptán, Mikromol™
Descripción
N-óxido de zolmitriptán
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Zolmitriptan N-Oxide |
| CAS | 251451-30-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Zolmitriptan N-Oxide |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C16 H21 N3 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 2-Oxazolidinone, 4-[[3-[2-(dimethyloxidoamino)ethyl]-1H-indol-5-yl]methyl]-, (4S)-, (4S)-4-[[3-[2-(Dimethyloxidoamino)ethyl]-1H-indol-5-yl]methyl]-2-oxazolidinone, Zolmitriptan N-Oxide, Imp. B (EP), Zolmitriptan Related Compound E, Zolmitriptan Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H21N3O3/c1-19(2,21)6-5-12-9-17-15-4-3-11(8-14(12)15)7-13-10-22-16(20)18-13/h3-4,8-9,13,17H,5-7,10H2,1-2H3,(H,18,20)/t13-/m0/s1 |
| SMILES | C[N+](C)([O-])CCc1c[nH]c2ccc(C[C@H]3COC(=O)N3)cc12 |
| Nombre IUPAC | Óxido de N,N-dimetil-2-[5-[[(4S)-2-oxo-1,3-oxazolidin-4-il]metil]-1H-indol-3-il]etanamina |
| Mostrar más |