Learn More
Zolmitriptán, Mikromol™
Código de producto. 17901786
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17901786 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17901786 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0298.000250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Zolmitriptán
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zolmitriptan
CAS 139264-17-8
Nombres de analitos o componentes Zolmitriptan
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C16 H21 N3 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Zolmitriptan, (4S)-4-[[3-[2-Dimethylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl]methyl]oxazolidin-2-one, (S)-4-[[3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl]methyl]-2-oxazolidinone, 311C90, Asco Top, BW 311C90, Xolnox, Zipton, Zomig, Zominat
Fórmula InChI InChI=1S/C16H21N3O2/c1-19(2)6-5-12-9-17-15-4-3-11(8-14(12)15)7-13-10-21-16(20)18-13/h3-4,8-9,13,17H,5-7,10H2,1-2H3,(H,18,20)/t13-/m0/s1
SMILES CN(C)CCc1c[nH]c2ccc(C[C@H]3COC(=O)N3)cc12
Nombre IUPAC (4S)-4-[[3-[2-(dimetilamino)etil]-1H-indol-5-il]metil]-1,3-oxazolidin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 287.36
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 287,1634 g/mol