Learn More
Zolmitriptán, LoGiCal
Código de producto. 30460391
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30460391 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460391 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0298.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zolmitriptan
CAS 139264-17-8
Nombres de analitos o componentes Zolmitriptan
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C16 H21 N3 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Zolmitriptan, (4S)-4-[[3-[2-Dimethylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl]methyl]oxazolidin-2-one, (S)-4-[[3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl]methyl]-2-oxazolidinone, 311C90, Asco Top, BW 311C90, Xolnox, Zipton, Zomig, Zominat
Fórmula InChI InChI=1S/C16H21N3O2/c1-19(2)6-5-12-9-17-15-4-3-11(8-14(12)15)7-13-10-21-16(20)18-13/h3-4,8-9,13,17H,5-7,10H2,1-2H3,(H,18,20)/t13-/m0/s1
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CN(C)CCc1c[nH]c2ccc(C[C@H]3COC(=O)N3)cc12
Nombre IUPAC (4S)-4-[[3-[2-(dimetilamino)etil]-1H-indol-5-il]metil]-1,3-oxazolidin-2-ona
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 287.36
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 287,1634 g/mol