Learn More
Zolmitriptán-d6 N-óxido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Zolmitriptan-d6 N-Oxide |
| CAS | 1217618-32-0 |
| Fórmula molecular | C16H15D6N3O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (4S)-4-[[3-[2-(Dimethyl-d6-oxidoamino)ethyl]-1H-indol-5-yl]methyl-2-oxazolidinone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H21N3O3/c1-19(2,21)6-5-12-9-17-15-4-3-11(8-14(12)15)7-13-10-22-16(20)18-13/h3-4,8-9,13,17H,5-7,10H2,1-2H3,(H,18,20)/t13-/m0/s1/i1D3,2D3 |
| SMILES | O=C1OC[C@@H](N1)CC2=CC(C(CCN(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])=O)=CN3)=C3C=C2 |
| Peso molecular (g/mol) | 309.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 309.196 |